Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Small opening vials require Inserts with 5mm diameter.
253.00€ - 700.00€
Especificaciones
Descripción | Microinserto |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Micromuestreo |
Cantidad | 10 x 100 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Volumen residual (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Volumen residual (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11762428
|
Fisherbrand™
|
0,2 ml | 31 mm | <1 μl |
385.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11861653
|
Fisherbrand™
|
0,25 ml | 31 mm | <2 μl |
360.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11772428
|
Fisherbrand™
|
0,3 ml | 31 mm | <8 μl |
253.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11858951
|
Fisherbrand™
|
0,2 ml | 29 mm | <1 μl |
700.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11848951
|
Fisherbrand™
|
0,2 ml | 27,5 mm | <1 μl |
273.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Micro-Insert
- For use with Small Opening Vials
- Clear
- Glass
Especificaciones
Microinserto | |
Vidrio | |
10 x 100 |
Transparente | |
Micromuestreo |